Anti-JHDM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-13601R-A750
BOSSBS-13601R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13601R-A750
Anti-JHDM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
KDM2 / JHD1 is a JmjC domain family histone demethylase specific for H3-K36, similar to proteins found in human, mouse, drosophila, X. laevis, C. elegans, and S. pombe.
Type: Primary
Antigen: JHDM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/492
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Yeast
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité