Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLAIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13602R-A750
BOSSBS-13602R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13602R-A750
Anti-SLAIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
SLAIN1 is a 561 amino acid member of the SLAIN motif-containing family and is expressed in embryonic stem cells, as well as in lung, brain and testis, where it exists as two alternatively spliced isoforms. The gene encoding SLAIN1 maps to human chromosome 13, which houses over 400 genes, such as BRCA2 and RB1, and comprises nearly 4% of the human genome. As with most chromosomes, polysomy of part or all of chromosome 13 is deleterious to development and decreases the odds of survival. Trisomy 13, also known as Patau syndrome, is deadly and the few who survive past one year suffer from permanent neurologic defects, difficulty eating and vulnerability to serious respiratory infections.

Type: Primary
Antigen: SLAIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/568
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité