Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF323 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13604R-A750
BOSSBS-13604R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13604R-A750
Anti-ZNF323 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. As a member of the Kr_ppel C2H2-type zinc-finger protein family, ZNF323 (zinc finger protein 323) is a 406 amino acid protein containing six C2H2-type zinc fingers and one SCAN box domain. Specifically, C2H2-type zinc fingers function to bind DNA, while SCAN box domains are thought to participate in protein-protein interactions. Therefore, it is probable that ZNF323 functions as a transcription factor. With highest expression in kidney, liver and lung and weaker expression in brain, heart, intestine, muscle, cholecyst and pancreas, ZNF323 is localized to the nucleus. It is also suggested that ZNF323 may play a role in the development of multiple embryonic organs.

Type: Primary
Antigen: ZNF323
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/406
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité