Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF206 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13605R-CY3
BOSSBS-13605R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13605R-CY3
Anti-ZNF206 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. ZNF206 (zinc finger protein 206), also known as ZSCAN10 (zinc finger and SCAN domain containing 10), is a 725 amino acid protein that contains one SCAN box domain and 14 C2H2-type zinc fingers. Localized to the nucleus, ZNF206 is thought to play a role in transcriptional regulation events. The gene encoding ZNF206 maps to human chromosome 16, which encodes over 900 genes and comprises nearly 3% of the human genome. The GAN gene is located on chromosome 16 and, with mutation, may lead to giant axonal neuropathy, a nervous system disorder characterized by increasing malfunction with growth. The rare disorder Rubinstein-Taybi syndrome is also associated with chromosome 16, as is Crohn's disease, which is a gastrointestinal inflammatory condition.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF206
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité