Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL6B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13606R-A647
BOSSBS-13606R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13606R-A647
Anti-BCL6B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Bcl-6, a transcriptional repressor, binds Stat recognition-like DNA elements and influences germinal center development and cell differentiation. Additionally, Bcl-6 negatively regulates NFâ…¹B expression, thereby inhibiting NFâ…¹B-mediated cellular functions. Bcl-6b (B-cell CLL/lymphoma 6, member B), also known as ZNF62, BAZF or ZBTB28, is a 480 amino acid nuclear protein that contains one BTB (POZ) domain and five C2H2-type zinc fingers. Expressed ubiquitously with highest expression in placenta and heart, Bcl-6b associates with Bcl-6 and functions as a sequence-specific transcriptional repressor that is thought to be necessary for early B-cell development. The gene encoding Bcl-6b maps to human chromosome 17, which comprises over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BCL6B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité