Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEP57 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13608R-HRP
BOSSBS-13608R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13608R-HRP
Anti-CEP57 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
CEP57 (centrosomal protein 57kDa), also known as PIG8, TSP57 or Translokin, is a 500 amino acid protein that localizes to both the nucleus and the cytoplasm, specifically associating with microtubules at the centrosome. Expressed ubiquitously, CEP57 exists as a homodimer that functions to mediate the mitogenic activity and nuclear translocation of FGF-2, an internalized growth factor, thereby regulating FGF-2 signaling pathways. Additionally, CEP57 is thought to play a role in spermatogenesis, possibly via the indirect regulation of gene expression. Human CEP57 shares 88% sequence identity with its mouse and bovine orthologs, suggesting a highly conserved role between species. Multiple isoforms of CEP57 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CEP57
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité