Anti-HCG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13610R-A680
BOSSBS-13610R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13610R-A680
Anti-HCG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May operate as a co-chaperone of the male germ cell- and haploid stage-specific Hsp70 proteins.
Type: Primary
Antigen: HCG3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/145
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité