Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOX30 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13611R-A350
BOSSBS-13611R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13611R-A350
Anti-SOX30 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Sox-30 encodes a member of the Sox (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. Sox-30 is expressed in testis and may act as a transcriptional regulator after forming a protein complex with other proteins. Sox-30 may be involved in the differentiation of developing male germ cells. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for the human Sox-30 gene. Sox family transcription factors influence cell differentiation, development and sex determination. Sox-30 contains a unique DNA binding domain, known as the high mobility group (HMG) box, that is related to that of the testis determining gene, SRY. The highly complex group of Sox genes cluster at a minimum of 40 different loci that rapidly diverged in various animal lineages. Several Sox genes have been identified, and members of this family have been shown to be conserved during evolution and to play key roles during animal development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SOX30
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité