Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPANXB1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13618R-FITC
BOSSBS-13618R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13618R-FITC
Anti-SPANXB1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
A variety of morphological and molecular changes are required for mature spermatozoa formation. These steps are temporally guided by the transcription and translation of several testis-specific genes. SPANX (sperm protein associated with the nucleus, X-linked) family members are sperm- and testis-specific proteins containing between 97-103 amino acids, whose genes form a cluster on chromosome X. Sharing a high level of sequence similarity, SPANX-A, -B, -C, -D and -E localize to both cytoplasm and nucleus where they are associated with nuclear craters. SPANX-B (Sperm protein associated with the nucleus on the X chromosome B/F) is a 103 amino acid protein that is detected in round and elongating spermatids.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPANXB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité