Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC9A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13621R-CY3
BOSSBS-13621R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13621R-CY3
Anti-CLEC9A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily consists of a variety of proteins that share a common protein fold and have diverse functions, including cell-cell signaling, cell adhesion, glycoprotein turnover and immune responses. CLEC-9A (C-type lectin domain family 9 member A), also known as DNGR1 (dendritic cell natural killer lectin group receptor 1), is a 241 amino acid single-pass type II membrane protein that contains one C-type lectin domain and belongs to the CTL/CTLD superfamily. Expressed in myeloid lineage cells, brain, spleen and thymus, CLEC-9A is a group V C-type lectin-like receptor (CTLR) that acts as an activation receptor. The gene encoding CLEC-9A maps to human chromosome 12p13.2 and mouse chromosome 6 F3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLEC9A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité