Anti-TMEM176A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13623R-A680
BOSSBS-13623R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13623R-A680
Anti-TMEM176A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
In mice, this protein is preferentially expressed in tissues of lymphoid nature, such as lymph node, thymus, bone marrow and spleen. This protein is localized to intracellular compartments and plasma membrane.
Type: Primary
Antigen: TMEM176A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/245
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité