Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AHNAK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13624R-FITC
BOSSBS-13624R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13624R-FITC
Anti-AHNAK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
AHNAK is a 5,890 amino acid protein encoded by the human gene AHNAK. The intronless AHNAK gene is located on human chromosome 11q12 and has three main structural regions: the 251 amino acid N-terminus, a large central region of 4390 amino acids with multiple repeated units of about 128 amino acids in length, and the 1002 amino acid C-terminus. The central region seems to have antiparallel beta-strands connected by intervening loops. Several putative regulatory elements are clustered within the C-terminal region, including nuclear export localization signals, a leucine zipper, and potential phosphorylation sites for Akt1 and PKC. AHNAK is believed to be an important signalling molecule involved in a wide range of physiological activities and may be required for neuronal cell differentiation.. AHNAK also appears to influence b-adrenergic regulation of cardiac L-type Ca2+ channel function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AHNAK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité