Anti-CD53 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-13625R-CY3
BOSSBS-13625R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13625R-CY3
Anti-CD53 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Required for efficient formation of myofibers in regenerating muscle at the level of cell fusion. May be involved in growth regulation in hematopoietic cells (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CD53
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité