Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GULP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13626R-CY3
BOSSBS-13626R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13626R-CY3
Anti-GULP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Several proteins involved in regulating and executing programmed cell death have been identified in C. elegans. CED-3, a member of the ICE protease/caspase family, and CED-4, a homolog of the mammalian Apaf-1, promote apoptosis. CED-9, a homolog of the mammalian Bcl-2 protein, inhibits cell death. EGL-1 and CED-6 both function as death-promoting proteins, with CED-6 playing a role in the engulfment of apoptotic cells. CED-5 and CED-7 are C. elegans orthologs of the mammalian DOCK180 and ABC transporter proteins, respectively, and also play a role in the engulfment of dying cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CED6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité