Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLIC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13629R-CY5
BOSSBS-13629R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13629R-CY5
Anti-CLIC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Chloride channels (CLCs) regulate cellular traffic of chloride ions, a critical component of all living cells. CLCs are involved in membrane potential stabilization, signal transduction, cell volume regulation and organic solute transport. The putative 247 amino acid protein chloride intracellular channel 2 (CLIC2), also designated XAP121, shares 60% identity with the CLIC1 protein and demonstrates expression in only fetal liver and adult skeletal muscle tissues. The CLIC2 gene maps to chromosome Xq28 and contains 6 exons. Because a direct association exists between a number of human chloride channel genes and a range of hereditary diseases, CLIC2 is a potential candidate for one of the many diseases linked to Xq28. The hereditary form of incontinentia pigmenti (IP2), for example, is a rare disorder characterized by abnormalities of the tissues and organs derived from the ectoderm and neuroectoderm that has been linked to Xq28

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLIC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité