Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLG5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13632R-A488
BOSSBS-13632R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13632R-A488
Anti-DLG5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family members function as molecular scaffolds for the assembly of multiprotein complexes localizing to the plasma membrane. Several mammalian proteins related to the Drosophila tumor suppressor discs-large (dlg) gene product belong to the MAGUK family. MAGUK family members include the postsynaptic proteins PSD-93, DLG5, Pals1, PSD-95 (SAP 90), densin-180, NE-dlg (SAP 120), dlg-1 (SAP 97), GKAP (GK-associated protein), p55, the tight junction associated proteins ZO-1-3 and the caspase-associated recruitment domain (CARD) proteins CARD6, CARD8-12 and CARD14. DLG5, a cell-cell junction peripheral membrane protein, plays an important role in maintaining the structure of epithelial cell plasma membranes. It also plays an important part in transmitting extracellular signals to the cytoskeleton and the membrane. DLG5 which can interact with MPP1 and CTNNB1, is primarily expressed in prostate and placenta.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DLG5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité