Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DOK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13633R-A488
BOSSBS-13633R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13633R-A488
Anti-DOK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The downstream of kinase family (Dok1-7) are members of a class of “docking” proteins that include the tyrosine kinase substrates IRS-1 and Cas, which contain multiple tyrosine residues and putative SH2 binding sites. Based on their similarities, the Dok family of proteins can be divided into three subgroups: Dok-1/2/3, Dok-4/5/6 and Dok-7. Through its interaction with muscle-specific receptor kinase (MuSK), Dok-7 is crucial for neuromuscular synaptogenesis and for MuSK activation. Mice lacking Dok-7 do not form neuromuscular synapses nor acetylcholine receptor clusters. Mutations in the Dok-7 gene can cause congenital myasthenic syndromes (CMA) — recessively inherited disorders characterized by muscle weakness.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DOK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité