Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13640R
BOSSBS-13640REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-13640R
Anti-GRAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Many growth factors function by binding receptors with intrinsic tyrosine kinase activity. Signaling by such receptors involves a series of intermediates characterized by SH2 domains that bind tyrosine phosphorylated receptors by a direct interaction between the SH2 domain and specific receptor sequences. For instance, the GRB family of proteins lack a defined catalytic activity and are entirely composed of SH2 and SH3 domains. Members include GRB2, GRB7, GRB10 (also referred to as GRB-IR), GRB14 and Grap (for GRB2-related adapter protein). While GRB10 and GRB14 are most closely related to GRB7, Grap shares the highest degree of homology with GRB2 exhibiting 59% sequence identity with GRB2. The Grap SH2 domain is capable of binding to the activated stem cell factor receptor, c-Kit and the erythropoietin receptor (EpoR). Grap also associates with the Ras guanine nucleotide exchange factor Sos 1 via its amino terminal SH3 domain.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GRAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité