Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13644R-A555
BOSSBS-13644R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13644R-A555
Anti-DYS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The transcription factor NFkB is retained in the cytoplasm in an inactive form by the inhibitory protein IkB. Activation of NFkB requires that IkB be phosphorylated on specific serine residues, which results in the targeted degradation of IkB (1). IkB kinase alpha (IKK alpha), previously designated CHUK (2), interacts with IkB-alpha and specifically phosphorylates IkB-alpha on the sites that trigger its degradation, serines 32 and 36 (3). IKKalpha appears to be critical for NFkB activation in response to proinflammatory cytokines (4). Phosphorylation of the IkB by IKK alpha is stimulated by the NFkB inducing kinase (NIK), which itself is a central regulator for NFkB activation in response to TNF and IL-1 (5). The functional IKK complex contains three subunits, IKK alpha, IKK beta and IKK gamma (also designated NEMO), and each appears to make essential contributions to IkB phosphorylation (6). IKAP (IKK-complex-associated protein) is a protein that acts as a scaffold, interacting with NIK, IKK alpha and IKK beta and assembling them into an active kinase complex (7,8)

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IKAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité