Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IQSEC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13645R-A488
BOSSBS-13645R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13645R-A488
Anti-IQSEC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
IQSEC2 is a 1,478 amino acid protein that belongs to the BRAG family and contains one IQ domain, one PH domain and a SEC7 domain. Localizing to the cytoplasm, IQSEC2 is expressed in brain, kidney and small intestine, with weaker levels of expression in placenta, pancreas, ovary, prostate and liver. IQSEC2 is a component of the postsynaptic density at excitatory synapses, and interacts with ARF family members as a guanine nucleotide exchange factor. Through the activation of ARF substrates, IQSEC2 may play a crucial role in cytoskeletal and synaptic organization. The gene encoding IQSEC2 maps to the human X chromosome. Defects to the IQSEC2 gene have been linked to mental retardation X-linked type 1 (MRX1), a condition characterized by decreased intellectual function. IQSEC2 exists as three isoforms due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IQSEC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité