Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIMS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13650R-A488
BOSSBS-13650R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13650R-A488
Anti-LIMS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Pinch is a focal adhesion protein that is a component of the ILK-PINCH complex. This complex is a major part of the growth factor and integrin signaling pathway. Pinch is involved in cell differentiation, proliferation and survival by acting as an effector of integrin and growth factor signaling. It is a cytoplasmic protein expressed in most tissues and consists of five LIM domains, a nuclear localization signal and a nuclear export signal. The PINCH-1/ILK complex is regulated by another member of the Pinch family, PINCH-2, which also forms a complex with ILK.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LIMS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité