Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LNK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13651R-A555
BOSSBS-13651R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13651R-A555
Anti-LNK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
APS (adapter molecule containing PH and SH2 domains), SH2-B and Lnk compose a family of adapter proteins, which contain a pleckstrin homology (PH) domain, an SH2 domain and a tyrosine phosphorylation site. Stimulation of B cell receptor (BCR) or T cell receptor (TCR) results in the phosphorylation of the immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM) of BCR, TCR and several substrates. APS, SH2-B and Lnk may bind to the ITAM domain of BCR and TCR. Lnk is tyrosine phosphorylated in response to TCR stimulation and APS has been shown to be tyrosine phosphorylated in response to BCR stimulation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LNK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité