Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Leupaxin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13653R-A750
BOSSBS-13653R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13653R-A750
Anti-Leupaxin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Leupaxin is a 386 amino acid cytoplasmic protein and member of the paxillin family. Leupaxin is highly expressed in lymphoid tissues such as spleen, lymph node, thymus and appendix, with low expression in bone marrow and fetal liver. Consisting of four leucine-rich LD-motifs at the N-terminus and four LIM domains at the C-terminus, leupaxin associates with a member of the focal adhesion kinase family, PYK2, in lymphoid cells. The leupaxin and PYK2 complex is involved in cell type-specific signaling in which it regulates signaling at sites of adhesion. Leupaxin is a substrate for tyrosine kinase in lymphoid cells and is suggested to participate in and be regulated by tyrosine kinase activity. Leupaxin may be a potential progression marker for a subset of prostate cancer and may act as a novel coactivator of the androgen receptor.

Type: Primary
Antigen: Leupaxin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/386
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité