Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP4K5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13654R
BOSSBS-13654REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13654R
Anti-MAP4K5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Several mammalian kinases have been identified with sequence similarity to the Saccharomyces cerevisiae serine/threonine kinase STE20. STE20 is involved in relaying signals from G-protein coupled receptors to cytosolic MAP kinase cascades, and it lies upstream of a MAP kinase kinase kinase. Mammalian STE20-like kinases include KHS, GLK, NIK, YSK1, HPK1, Krs-1, Krs-2 and GC kinase. KHS (for kinase homologous to SPS1/STE20) is a protein that is most closely related to GC kinase. The KHS kinase has been shown to activate a variety of substrates, including JNK, suggesting a role in stress response.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MAP4K5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité