Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MKLN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13655R-A680
BOSSBS-13655R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13655R-A680
Anti-MKLN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Muskelin is a 735 amino acid nuclear and cytoplasmic protein that mediates cytoskeletal responses and cell spreading to Thrombospondin 1, an extracellular matrix glycoprotein. Forming a CTLH complex with RMND5A, Ran BP-M and TWA1, Muskelin exists as two alternatively spliced isoforms. Muskelin is implicated as an isoform-specific anchoring protein for the prostaglandin EP3 receptor, and contains one LisH domain, a CTLH domain, six Kelch repeats and an N-terminal discoidin-like domain through which it self-associates via a head-to-tail mechanism. Human and mouse Muskelin share 98% amino acid seqeuence homology and are encoded by genes located on chromosomes 7q32.3 and 6 A3.3, respectively.

Type: Primary
Antigen: MKLN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-400/735
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité