Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NSP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13657R-A555
BOSSBS-13657R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13657R-A555
Anti-NSP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Tumor necrosis factor (TNF) is a pleiotropic cytokine whose function is mediated through two distinct cell surface receptors (1,2). These receptors, designated TNF-R1 and TNF-R2, are expressed on most cell types (1,3). The majority of TNF functions are primarily mediated through TNF-R1 (1,4). FAN (for factor associated with neutral sphingomyelinase (N-SMase) activation) is an intermediate protein that interacts with TNF-R1 to initiate TNF signaling events. FAN binds to TNF-R1 at the cytoplasmic NSD (N-SMase activating domain), which results in the initiation of the N-SMase pathway (5). N-SMase has been shown to be involved in TNF-induced Raf-1 activation (6). FAN contains four carboxy-terminal WD-repeat domains which appear to be involved in protein-protein interaction. The FAN WD-repeats may mediate the interaction between FAN and TNF-R1 (5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NSP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité