Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Optineurin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13658R-A680
BOSSBS-13658R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13658R-A680
Anti-Optineurin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Plays an important role in the maintenance of the Golgi complex, in membrane trafficking, in exocytosis, through its interaction with myosin VI and Rab8. Links myosin VI to the Golgi complex and plays an important role in Golgi ribbon formation. Negatively regulates the induction of IFNB in response to RNA virus infection. Plays a neuroprotective role in the eye and optic nerve. Probably part of the TNF-alpha signaling pathway that can shift the equilibrium toward induction of cell death. May act by regulating membrane trafficking and cellular morphogenesis via a complex that contains Rab8 and hungtingtin (HD). Mediates the interaction of Rab8 with the probable GTPase-activating protein TBC1D17 during Rab8-mediated endocytic trafficking, such as of transferrin receptor (TFRC/TfR); regulates Rab8 recruitnment to tubules emanating from the endocytic recycling compartment. Autophagy receptor that interacts directly with both the cargo to become degraded and an autophagy modifier of the MAP1 LC3 family; targets ubiquitin-coated bacteria (xenophagy), such as cytoplasmic Salmonella enterica, and appears to function in the same pathway as SQSTM1 and CALCOCO2/NDP52. May constitute a cellular target for adenovirus E3 14.7, an inhibitor of TNF-alpha functions, thereby affecting cell death.

Type: Primary
Antigen: Optineurin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 341-440/577
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité