Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SLP76 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13661R
BOSSBS-13661REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-13661R
Anti-SLP76 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The translational product of the Vav proto-oncogene is exclusively expressed in cells of hematopoietic origin and is critical for lymphocyte development and activation. However, the biochemical basis of Vav’s function is unclear. Vav contains a single SH2 domain that is required for its association with the T cell receptor (TCR). Overexpression of Vav or SLP-76 in Jurkat cells leads to NFAT activation and IL-2 production. When co-expressed, Vav and SLP-76 synergize to induce a robust basal and TCR-mediated IL-2 response. Although SLP-76 does not contain a motif that would indicate it to be a member of the tyrosine, serine/threonine or lipid kinase families, it does contain several putative SH2/SH3-binding domains and has been shown to physically associate with the adapter protein GRB2 as well as PLC g1. The discovery of SLP-76 represents an important step in elucidating the mechanism of Vav transformation and TCR-mediated NFAT activation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SLP76
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité