Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOCS5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13664R-A488
BOSSBS-13664R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13664R-A488
Anti-SOCS5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The eight members of the recently identified Suppressor of Cytokines Signaling (SOCS) family are SOCS1, SOCS2, SOCS3, SOCS4, SOCS5, SOCS6, SOCS7, and CIS. Structurally the SOCS proteins are composed of an N- terminal region of variable length and amino acid composition, a central SH2 domain, and a C-terminal motif called the SOCS box. The SOCS proteins appear to form part of a classical negative feedback loop that regulates cytokine signal transduction. Transcription of each of the SOCS genes occurs rapidly in vitro and in vivo in response to cytokines, and once produced, the various members of the SOCS family appear to inhibit signaling in different ways. During Th1 differentiation a reduction in the association of Jak1 with the IL4 Receptor correlated with the appearance of SOCS5. SOCS5 protein was preferentially expressed in committed Th1 cells and interacted with the cytoplasmic region of the IL4 Receptor alpha chain irrespective of receptor tyrosine phosphorylation. This unconventional interaction of SOCS5 protein with IL4 Receptor resulted in the inhibition of IL4-mediated signal transducer and activator of transcription-6 activation. T cells from transgenic mice constitutively expressing SOCS5 exhibited a significant reduction of IL4-mediated Th2 development. Therefore, the induced SOCS5 protein in Th1 differentiation environment may play an important role by regulating Th1 and Th2 balance.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SOCS5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité