Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOM1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13670R-A350
BOSSBS-13670R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13670R-A350
Anti-TOM1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Tom1L-1 is a 476 amino acid Golgi apparatus protein belonging to the TOM1 family and is a member of the multivesicular body (MVB) sorting machinery. Containing a GAT domain and a VHS domain, Tom1L-1 interacts with Fyn, GRB2, PI 3-kinase p85?and various signaling proteins when phosphorylated. GAT domain of Tom1L1 binds ubiquitin, suggesting participation in the sorting of ubiquitinated proteins into MVBs. Tom1L-1 may act as an adapter protein involved in signaling pathways and may promote Fyn activation, possibly by disrupting intramolecular SH3-dependent interactions. As an interactor and a substrate of Src tyrosine kinases (SFK), Tom1L1 is considered a novel mechanism involved in negative regulation of SFK mitogenic and transforming signals. Tom1L1 modulates SFK partitioning at the plasma membrane and downregulates Src kinases in an endosomal-dependent manner. It is suggested that Tom1L-1 functions as an anti-oncogene by inhibiting the formation of squamous cell carcinomas in skin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TOM1L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité