Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIK3AP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13675R-A750
BOSSBS-13675R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13675R-A750
Anti-PIK3AP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
B cell adaptor for phosphoinositide 3-kinase (BCAP) is a tyrosine kinase substrate that bridges B cell receptor (BCR) associated kinases to the PIK3 pathway. Syk, Btk or Lyn-dependent tyrosine phosphorylation of BCAP, provides binding sites for the p85 subunit of PIK3. BCAP mRNA is present in mouse spleen, thymus, liver, lung, macrophage and B cell lines. Human BCAP maps to chromosome 10q24.2.

Type: Primary
Antigen: PIK3AP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 601-700/805
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité