Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RUSC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13677R-A488
BOSSBS-13677R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13677R-A488
Anti-RUSC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
RUSC1 is a 902 amino acid protein that contains a RUN domain and a SH3 domain. RUSC1’s RUN domain is necessary for NGF induced nuclear redistribution. RUSC1 is a putative signaling adapter which may play a role in neuronal differentiation. RUSC1 seems to be involved in signaling pathways that are regulated by the prolonged activation of MAPK. RUSC2 (RUN and SH3 domain containing 2), also known as Iporin, is a 1,516 amino acid cytoplasmic protein that is widely expressed, with highest levels in brain and testis. The RUN domain of RUSC2 is required for interaction with Rab 1A, Rab 1B and GM130. It is thought that RUSC2 may possibly function as a connector between endoplasmic reticulum (ER) derived vesicle targets triggered by the Rab 1 GTPases and a signaling pathway regulated by molecules containing SH3 and/or poly-proline regions. RUSC2 also consists of a SH3 domain, suggesting a role in protein-protein interactions.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RUSC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité