Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAIAP2L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13684R-A680
BOSSBS-13684R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13684R-A680
Anti-BAIAP2L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The Src homology 3 (SH3) domain is a highly conserved 60 amino acid protein domain that is organized into a beta-barrel fold consisting of five or six beta strands arranged as two tightly packed anti-parallel beta sheets. This domain is found in proteins that mediate assembly of specific protein complexes and interact with other proteins, specifically recognizing proline-rich regions. BAIAP2L2 (Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 2) is a 529 amino acid protein containing an SH3 domain, suggesting that it may function as an adaptor protein. BAIAP2L2 also contains an IMD (IRSp53/MIM) domain, which enables the protein to bind to and bundle Actin filaments, as well as bind to membranes and interact with Rac GTPase. There are two named isoforms of BAIAP2L2 which are produced as a result of alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: BAIAP2L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/529
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité