Anti-KAT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-13686R
BOSSBS-13686REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13686R
Anti-KAT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MOZ (monocytic leukemia zinc finger protein) is a chromatin-associated histone acetyltransferase (HAT) that regulates chromatin remodeling and transcription. The MOZ gene was initially isolated as a consequence of two variant translocations that were identified in a distinct subtype of acute myeloid leukemias and resulted in the formation of MOZ fusion proteins. These fusions involve the HAT domain of MOZ with the activation domain of either transcriptional coactivator protein TIF2/GRIP1 or CBP, and lead to enhanced transcriptional activation by a mechanism involving aberrant histoneMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 μg 100 µl BOSSBS-13686R
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité