Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13686R-CY7
BOSSBS-13686R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13686R-CY7
Anti-KAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
MOZ (monocytic leukemia zinc finger protein) is a chromatin-associated histone acetyltransferase (HAT) that regulates chromatin remodeling and transcription. The MOZ gene was initially isolated as a consequence of two variant translocations that were identified in a distinct subtype of acute myeloid leukemias and resulted in the formation of MOZ fusion proteins. These fusions involve the HAT domain of MOZ with the activation domain of either transcriptional coactivator protein TIF2/GRIP1 or CBP, and lead to enhanced transcriptional activation by a mechanism involving aberrant histone acetylation. Additional MOZ related proteins, including MORF (MOZ related factor) and TIP60 (TAT interacting proteins 60), share significant similarities with MOZ including the putuative HAT domain. MORF also contains a strong transcriptional repression domain at its N terminus and a highly potent activation domain at the C terminus, suggesting that MORF has both HAT activity and contributes to the regulation of transcriptional activation. TIP60 was originally identified as a coactivator for the HIV TAT protein and also functions as a nuclear hormone receptor coactivator that enhances ligand dependent steroid receptor-mediated transactivation involving the androgen, estrogen and progesterone receptors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KAT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité