Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMTOR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13687R-HRP
BOSSBS-13687R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-13687R-HRP
Anti-LAMTOR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Regulator of the TOR pathway, a signaling cascade that promotes cell growth in response to growth factors, energy levels, and amino acids. As part of the Ragulator complex, recruits the Rag GTPases and the mTORC1 complex to lysosomes, a key step in activation of the TOR signaling cascade by amino acids. Directly responsible for anchoring the Ragulator complex to membranes. Also required for late endosomes/lysosomes biogenesis it may regulate both the recycling of receptors through endosomes and the MAPK signaling pathway through recruitment of some of its components to late endosomes. May be involved in cholesterol homeostasis regulating LDL uptake and cholesterol release from late endosomes/lysosomes. May also play a role in RHOA activation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: LAMTOR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité