Anti-MS4A6A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-13692R-A488
BOSSBS-13692R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13692R-A488
Anti-MS4A6A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
MS4A6A is a member of the membrane-spanning 4A gene family and may be involved in signal transduction as a component of a multimeric receptor complex. There are three named isoforms.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MS4A6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-13692R-A488
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité