Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOSTRIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13694R-A488
BOSSBS-13694R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13694R-A488
Anti-NOSTRIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
NOSTRIN (nitric oxide synthase trafficker isoform 1), also known as endothelial nitric oxide synthase traffic inducer, is a member of the Pombe Cdc15 homology (PCH) family of proteins. NOSTRIN is expressed in the vascular endothelial cells of highly vascularized tissues such as placenta, lung, kidney and heart. It consists of an N-terminal Cdc15 domain with an FCH (Fes/CIP homology) region, two coiled coil domains and a C-terminal SH3 domain. NOSTRIN typically exists as a trimer. It functions as an adaptor protein binding to caveolin-1 via an internal domain and NOS3 via its SH3 domain, forming a ternary complex which facilitates caveolar transport of NOS3. The NOS3 protein is responsible for the production of nitric oxide (NO), a potent mediator in various biological processes. The translocation of NOS3 from the plasma membrane to intracellular vesicle-like structures diminishes NO production. NOSTRIN also interacts with Dynamin and N-WASP via its SH3 domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOSTRIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité