Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13695R-A750
BOSSBS-13695R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13695R-A750
Anti-PAG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Negatively regulates TCR (T-cell antigen receptor)-mediated signaling in T-cells and FCER1 (high affinity immunoglobulin epsilon receptor)-mediated signaling in mast cells. Promotes CSK activation and recruitment to lipid rafts, which results in LCK inhibition. Inhibits immunological synapse formation by preventing dynamic arrangement of lipid raft proteins. May be involved in cell adhesion signaling.

Type: Primary
Antigen: PAG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 331-432/432
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité