Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13697R-A680
BOSSBS-13697R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13697R-A680
Anti-PL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Transmembrane proteins contain transmembrane domains that are usually characterized by alpha-helical structures. Transmembrane proteins exist as thermodynamically stable hetero- and homodimers that interact with the lipid bilayer and are involved in both material exchange and communication between the cell and the environment. PL6 is a 351 amino acid multi-pass membrane protein that is highly expressed in kidney and skeletal muscle with lower levels of expression detected in liver, placenta, prancreas, lung, heart and brain. PL6 contains one phosphoserine residue and several transmembrane domains, suggesting that it may participate in protein exchange and signaling events between cells.

Type: Primary
Antigen: PL6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/351
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité