Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13698R-A488
BOSSBS-13698R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13698R-A488
Anti-RAGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
RAPGEF6 is a guanine nucleotide exchange factor (GEF) that is expressed in a variety of tissues. Localizing to the cytoplasm and translocated to the plasma membrane upon ligand binding, RAPGEF6 contains an N-terminal Ras-GEF domain, a cyclic nucleotide monophosphate-binding domain, a PDZ (PSD-95/DlgA/ZO-1) domain, a Ras-associating (RA) domain and a Ras exchanger motif. RAPGEF6 is closely related to RAPGEF2 and both proteins exhibit GEF activity specific towards Rap 1 and Rap 2. In addition, RAPGEF6 is capable of binding to M-Ras via its RA domain. Due to alternative splicing events, two additional isoforms exist for RAPGEF6, namely PDZ-GEF2A and PDZ-GEF2B.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAGEF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité