Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KHDRBS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13699R-CY7
BOSSBS-13699R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13699R-CY7
Anti-KHDRBS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Sam 68 is a protein that is phosphorylated on tyrosine and functions as a substrate for Src family tyrosine kinases during mitosis. Sam 68 also associates with several SH2 and SH3 domain-containing signaling proteins, such as GRB2 and PLC ?. Originally cloned as Ras GAP-associated p62, further investigations have shown that Sam 68 and Ras GAP-associated p62 are not antigenically related, nor are they encoded by the same gene. Like Sam 68, the Sam 68-like mammalian proteins, SLM-1 and SLM-2, demonstrate RNA binding activity. Also like Sam 68, SLM-1 is tyrosine phosphorylated and functions as an adapter protein for signaling molecules, including GRB2, PLC ?, Fyn and Ras GAP. SLM-2 is not tyrosine phosphorylated, nor does it appear to associate with GRB2, PLC ?, Fyn or Ras GAP, indicating that SLM-2 may not be an adapter protein for these proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KHDRBS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité