Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SKAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13702R-CY7
BOSSBS-13702R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13702R-CY7
Anti-SKAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Fyb (Fyn binding protein) and the anchoring proteins SKAP55 and SKAP55-R (SKAP55-related protein) associate with the tyrosine kinase p59fyn. SKAP55 and SKAP55-R bind to Fyb through their SH3 domains and function as substrates for p59Fyn in resting T cells. SKAP55 contains an N-terminal pleckstrin homology domain and a C-terminal SH3 domain binding motif of adjacent arginine and lysine residues followed by tandem tyrosines. SKAP55-R, similar in overall structure to SKAP55, contains a coiled-coil N-terminal domain. SKAP55 associates with SLAP-130, another component of the Fyn complex, which plays a role in the regulation of signaling events initiated by lymphocyte antigen receptors leading up to T cell activation. The human SKAP55 gene maps to chromosome 17q21.32 and encodes a 359 amino acid protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SKAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité