Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UPK3A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13703R
BOSSBS-13703REA 691 EUR InStock
BOSSBS-13703R
Anti-UPK3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The asymmetric unit membrane (AUM) forms numerous plaques, which cover the apical surface of the urothelium. These plaques are thought to strengthen the urothelium and reduce the risk of rupturing during ladder distention. They are composed of four major integral membrane proteins called uroplakins (UP). The uroplakin family comprises UPIa, UPIb, UPII, and UPIII. Family members are conserved among several species, including human, mouse, rat, rabbit, dog, pig and sheep. UPIa and UPIb form tightly packed structures with UPII and UPIII, respectively. This pairing is required for normal urothelial plaque formation and is regulated by proteolytic processing of the uroplakin proteins. Uroplakins are expressed in normal urothelium and are used as specific markers of urothelial differentiation. They are also expressed in a majority of transitional cell carcinomas of the bladder (TCCs), which make the uroplakins a useful marker for detecting bladder cancer metastasis and for staging and monitoring chemotherapeutic response.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: UPK3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité