Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ROBLD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13705R-CY7
BOSSBS-13705R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13705R-CY7
Anti-ROBLD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
MP1 (MEK partner 1) functions as a scaffolding protein in the mitogen activated protein (MAP) kinase signaling pathway. Growth factor induced MAP kinase activation is selectively mediated by the extracellular signal-regulated kinase (ERK) cascade. MAPBPIP (mitogen-activated protein-binding protein-interacting protein), also known as p14 and late endosomal/lysosomal MP1-interacting protein, functions as an adaptor protein augmenting the regulation of the MAP kinase cascade. Partner proteins MAPBPIP and MP1 are structurally almost identical each with a five-stranded -sheet flanked between a two-helix and one-helix layer. MAPBPIP compels the recruitment of MP1 to late endosomes where they form a very stable heterodimeric complex required for ERK activation on endosomes. Knockdown of the individual proteins in the MP1/MAPBPIP complex resulted in decreased expression of the partner proteins which implies greater stability of the heterodimeric complex than either MP1 or MAPBPIP individually. Early research suggests the MP1-MAPBPIP-MEK-1 signaling complex may be critical in the regulation of tissue homeostasis.

Type: Primary
Antigen: ROBLD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 3-100/125
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité