Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLCA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13706R-A555
BOSSBS-13706R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13706R-A555
Anti-CLCA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The calcium-activated chloride channel (CLCA) protein family, which includes the human homologs CLCA1 and CLCA2, display distinct tissue distribution patterns. CLCA1 is expressed as a precursor protein that is processed into two cell surface associated subunits and a group of proteins. CLCA1 is upregulated by interleukin-9 and regulates the expression of mucins. CLCA1 may provide a therapeutic target to control mucus overproduction in airway disease patients with cystic fibrosis. CLCA2 expression is downregulated in breast cancer, therefore CLCA2 is thought to act as a tumor suppressor in normal cells. CLCA3 (known as Clca3 in mouse) is a structurally divergent member of the CLCA family that does not function as a channel protein. CLCA4 is a CLCA member that is expressed in human rectal mucosa, CLCA5 shows strong expression in eye and spleen, and CLCA6 is primarily expressed in intestine and stomach.

Type: Primary
Antigen: CLCA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 811-913/913
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité