Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRELP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13707R
BOSSBS-13707REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13707R
Anti-PRELP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRELP (proline/arginine-rich end leucine-rich repeat protein), also known as Prolargin, MST161, SLRR2A or MSTP161, is a 382 amino acid secreted protein that localizes to the extracellular matrix. Belonging to the Class II subfamily of the small leucine-rich proteoglycan (SLRP) family, PRELP contains twelve LRR (leucine-rich) repeats, which are motifs consisting of 20-29 residues that are present in numerous proteins with diverse functions and provide versatile structural framework for the formation of protein-protein interactions. Highly expressed in cartilage, basement membranes and developing bone, PRELP is considered a glycosaminoglycan (GAG)- and collagen-binding anchor protein that associates with the basement membrane heparan sulfate proteoglycan perlecan. PRELP acts as a linker between the extracellular matrix and the cell surface of proteoglycans and may be partially responsible for Hutchinson-Gilford progeria (HGP), an extremely rare genetic disorder that causes premature, rapid aging shortly after birth.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PRELP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité