Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAP2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13709R-CY7
BOSSBS-13709R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13709R-CY7
Anti-LAP2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The nuclear envelope separates the nucleoplasm from the cytoplasm in eukaryotic cells and includes the outer and inner nuclear membrane, nuclear pore complexes and the nuclear lamina. The nuclear lamina contains intermediate filament-type proteins called lamins that form a dense network to strengthen and stabilize the nuclear envelope. Lamina-associated polypeptide 2 (LAP2) is also known as thymopoietin. LAP2 is a nuclear envelope protein and contains an amino-terminal region called the LAP2-emerin-MAN1 or LEM motif. LAP2 also contains a unique DNA-binding amino-terminal domain. Alternative splicing produces six isoforms (, _,_, and ) of mammalian LAP2 and three isoforms in Xenopus LAP2. LAP2 and LAP2_ associate with chromosomal barrier-to-autointegration factor (BAF) and may play a role in stabilizing chromatin structure. LAP2_ also binds to lamin B. LAP2 is a non-membrane isoform of LAP2 that associates with the internal nucleoskeleton and binds lamin A. The gene encoding human LAP2 maps to chromosome 12q23.1.

Type: Primary
Antigen: LAP2 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 51-150/694
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité