Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATM Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1370R-HRP
BOSSBS-1370R-HRPEA 842 EUR InStock
BOSSBS-1370R-HRP
Anti-ATM Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))
Anticorps
Serine/threonine protein kinase which activates checkpoint signaling upon double strand breaks (DSBs), apoptosis and genotoxic stresses such as ionizing ultraviolet A light (UVA), thereby acting as a DNA damage sensor. recognises the substrate consensus sequence [ST]-Q. Phosphorylates 'Ser-139' of histone variant H2AX/H2AFX at double strand breaks (DSBs), thereby regulating DNA damage response mechanism. Also plays a role in pre-B cell allelic exclusion, a process leading to expression of a single immunoglobulin heavy chain allele to enforce clonality and monospecific recognition by the B-cell antigen receptor (BCR) expressed on individual B-lymphocytes. After the introduction of DNA breaks by the RAG complex on one immunoglobulin allele, acts by mediating a repositioning of the second allele to pericentromeric heterochromatin, preventing accessibility to the RAG complex and recombination of the second allele. Also involved in signal transduction and cell cycle control. May function as a tumor suppressor. Necessary for activation of ABL1 and SAPK. Phosphorylates DYRK2, CHEK2, p53/TP53, FANCD2, NFKBIA, BRCA1, CTIP, nibrin (NBN), TERF1, RAD9 and DCLRE1C. May play a role in vesicle and/or protein transport. Could play a role in T-cell development, gonad and neurological function. Binds DNA ends. Plays a role in replication-dependent histone mRNA degradation. Phosphorylation of DYRK2 in nucleus in response to genotoxic stress prevents its MDM2-mediated ubiquitination and subsequent proteasome degradation. Phosphorylates ATF2 which stimulates its function in DNA damage response.

Type: Primary
Antigen: ATM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 2681-2750/3066
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité