Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13715R-A350
BOSSBS-13715R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13715R-A350
Anti-CDH12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The cadherins are a family of Ca++-dependent adhesion molecules that function to mediate cell-cell binding critical to the maintenance of tissue structure and morpho-genesis (1-4). Cadherins each contain a large extracellular domain at the amino terminus, which is characterized by a series of five homologous repeats, the most distal of which is thought to be responsible for binding specificity (5,6). The relatively short carboxy terminal, intracellular domain interacts with a variety of cytoplasmic proteins, including catenin b, to regulate cadherin function (7). BR-cadherin (for brain-cadherin, also designated cadherin-12 or N-cadherin 2) is expressed specifically in neurons in the central nervous system and is thought to be involved in neuronal development (8).

Type: Primary
Antigen: CDH12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 291-390/794
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité